Learn More
2-Carboxycinnamic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10574911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574911 25 g 25 g
10285571 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10574911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335020250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 612-40-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00004380
Clave InChI SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
PubChem CID 904938
Nombre IUPAC 2-[(1E)-2-carboxyeth-1-en-1-yl]benzoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxycinnamic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197°C to 202°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder