Learn More
2-Carboxycinnamic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10285571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10285571 5 g 5 g
10574911 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335020050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 612-40-8
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00004380
Clave InChI SCWPNMHQRGNQHH-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-carboxycinnamic acid, 2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-2-carboxyethenyl benzoic acid, e-2-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-3-hydroxy-3-oxoprop-1-enyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyvinyl benzoic acid, 2-e-2-carboxyethenyl benzoic acid, 2-1e-2-carboxyeth-1-en-1-yl benzoic acid, 2-e-2-carboxyvinyl benzoicacid, 2-carboxy cinnamic acid
PubChem CID 904938
Nombre IUPAC 2-[(1E)-2-carboxyeth-1-en-1-yl]benzoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxycinnamic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 197°C to 202°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder