Learn More
2-Carboxalbaldehído, TRC
Código de producto. 30137706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137706 500 g 500 g
30136347 100 g 100 g
30009715 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177780500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-67-5
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo Phthalaldehydic Acid, 2-Formylbenzoic Acid, NSC 5045, o-Carboxybenzaldehyde, o-Formylbenzoic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-formilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxybenzaldehyde
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0317