Learn More
2-Carboxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236150 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10236150 100 g Frasco de vidrio 100 g
10107213 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10236150 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152081000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-67-5
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00003336
Clave InChI DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
Nombre IUPAC ácido 2-formilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxybenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 99°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CC6H4CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 666
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Carboxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.