Learn More
2-Carboxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10107213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10107213 25 g Frasco de vidrio 25 g
10236150 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10107213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152080250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-67-5
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00003336
Clave InChI DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
Nombre IUPAC ácido 2-formilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Carboxybenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 99°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CC6H4CHO
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 666
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Carboxybenzaldehyde
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.