Learn More
2-Carboxibenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423514 250 g 250 g
11413514 50 g 50 g
11403514 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11201.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
2-Carboxybenzaldehyde is a carboxylated derivative of benzaldehyde which is readily converted to 2-hydroxymethyl benzoic acid by CBA dehydrogenase. 2-Carboxybenzaldehyde is a metabolite of ampicillin phthalidyl ester. It has been used to synthesize a series of N-substituted isoindolinones by reductive C-N coupling and intramolecular amidation with amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-carboxibenzaldehído es un derivado carboxilado de benzaldehído que se convierte fácilmente en ácido 2-hidroximetil benzoico por CBA deshidrogenasa. 2-Carboxibenzaldehído es un metabolito del éster de ampicilina ftalidil. Se ha utilizado para sintetizar una serie de isoindolinas N-sustituidas por acoplamiento C-N reductivo y amidación intramolecular con aminas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-67-5
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.133
Número MDL MFCD00003336
Clave InChI DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
Nombre IUPAC ácido 2-formilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxybenzaldehyde
Punto de fusión 97°C to 101°C
Densidad 1.404
Temperatura de inflamación 198°C (388°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 742381
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza ≥98%