Learn More
Yoduro de 2-carboxi-N-metilpiridinio, Mikromol™
Código de producto. 30051455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051455 25 mg 25 miligramos
30050965 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051455 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0689.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Yoduro de 2-carboxi-N-metilpiridinio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
CAS 4-4-3785
Nombres de analitos o componentes 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 N O2 . I
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Carboxy-N-methylpyridinium Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2.HI/c1-8-5-3-2-4-6(8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
SMILES [I-].C[n+]1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-metilpiridin-1-io-2-carboxílico; yoduro
Peso molecular (g/mol) 265.05
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.96 g/mol