Learn More
2'-carboxi-4-dimetilamino-2-hidroxi-5'-nitrobenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Carboxy-4-dimethylamino-2-hydroxy-5'-nitrobenzophenone |
| CAS | 166442-40-6 |
| Fórmula molecular | C16 H14 N2 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-17(2)9-3-6-12(14(19)8-9)15(20)13-7-10(18(23)24)4-5-11(13)16(21)22/h3-8,19H,1-2H3,(H,21,22) |
| SMILES | CN(C)c1ccc(C(=O)c2cc(ccc2C(=O)O)[N+](=O)[O-])c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(dimetilamino)-2-hidroxibenzoil]-4-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 330.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.0852 |