Learn More
Ácido 2-carbamoilbencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2-Carbamoylbenzeneboronic acid |
| Punto de fusión | 226°C to 230°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.96 |
| Porcentaje de pureza | 96% |