Learn More
Metanosulfonato de 2-carbamoil-N-metilpiridinio, Mikromol™
Código de producto. 17962566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962566 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17962566 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0689.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metanosulfonato de 2-carbamoil-N-metilpiridinio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
CAS 87141-87-5
Nombres de analitos o componentes 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H9 N2 O . C H3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Carbamoyl-N-methylpyridinium Methanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O.CH4O3S/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(8)10;1-5(2,3)4/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H3,(H,2,3,4)
SMILES C[n+]1ccccc1C(=O)N.CS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC metanosulfonato; 1-metilpiridin-1-io-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 232.26
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232,0518 g/mol