Learn More
Ácido 2-(carbaminidoilsulfanil)etanosulfónico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-(carbaminidoilsulfanil)etanosulfónico, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| CAS | 25985-57-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C3 H8 N2 O3 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mesna Imp. A (EP), 2-[(Aminoiminomethyl)thio]ethanesulfonic Acid, Ethanesulfonic acid, 2-(amidinothio)- (6CI,7CI,8CI), Pseudourea, 2-(2-sulfoethyl)- (8CI), 2-S-Thiuronium ethanesulfonate, Carbamimidothioic acid, 2-sulfoethyl ester, 2-(Carbaminidoylsulfanyl)ethanesulfonic Acid, Mesna Impurity A |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC(=N)SCCS(=O)(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 184.23 |
| Mostrar más |