Learn More
2'-C-metilcitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-C-Methyl Cytidine |
| CAS | 20724-73-6 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-10(17)7(15)5(4-14)18-8(10)13-3-2-6(11)12-9(13)16/h2-3,5,7-8,14-15,17H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)-3-metiloxolan-2-il]pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.1012 |