Learn More
2-C-Metil-2,3-O-isopropilideno-D-ribono-1,4-lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-C-Methyl-2,3-O-isopropylidene-D-ribono-1,4-lactone |
| CAS | 23709-41-3 |
| Fórmula molecular | C9H14O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-C-Methyl-2,3-O-(1-methylethylidene)-D-ribonic Acid gamma-Lactone, 2,3-O-Isopropylidene-2-C-methyl-D-ribonic Acid gamma-Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O5/c1-8(2)13-6-5(4-10)12-7(11)9(6,3)14-8/h5-6,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(=O)[C@]2(C)O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6R,6aR)-6-(hidroximetil)-2,2,3a-trimetil-6,6a-dihidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0841 |