Learn More
2'-C-metil-2',3',5'-tri-O-benzoilcitidina, TRC
Código de producto. 30467814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30467814 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30467814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33078025MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2'-C-Methyl-2',3',5'-tri-O-benzoylcytidine
CAS 640725-69-5
Fórmula molecular C31 H27 N3 O8
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H27N3O8/c1-31(42-28(37)22-15-9-4-10-16-22)25(41-27(36)21-13-7-3-8-14-21)23(19-39-26(35)20-11-5-2-6-12-20)40-29(31)34-18-17-24(32)33-30(34)38/h2-18,23,25,29H,19H2,1H3,(H2,32,33,38)/t23-,25-,29-,31-/m1/s1
SMILES C[C@@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O[C@H]1N5C=CC(=NC5=O)N
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,3R,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,4-dibenzoiloxi-4-metiloxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 569.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 569.1798
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.