Learn More
2'-C-metil-2',3',5'-tri-O-benzoilcitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-C-Methyl-2',3',5'-tri-O-benzoylcytidine |
| CAS | 640725-69-5 |
| Fórmula molecular | C31 H27 N3 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H27N3O8/c1-31(42-28(37)22-15-9-4-10-16-22)25(41-27(36)21-13-7-3-8-14-21)23(19-39-26(35)20-11-5-2-6-12-20)40-29(31)34-18-17-24(32)33-30(34)38/h2-18,23,25,29H,19H2,1H3,(H2,32,33,38)/t23-,25-,29-,31-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](COC(=O)c4ccccc4)O[C@H]1N5C=CC(=NC5=O)N |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3R,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3,4-dibenzoiloxi-4-metiloxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 569.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 569.1798 |