Learn More
2-C-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-2,5-anhidro-D-altrononitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30051428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051428 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051428 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3891.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-C-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-2,5-anhidro-D-altrononitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile
CAS 1191237-69-0
Nombres de analitos o componentes 2-C-(4-Aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-2,5-anhydro-D-altrononitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Remdesivir Related Compound 6 (GS-441524)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N5O4/c13-4-12(10(20)9(19)7(3-18)21-12)8-2-1-6-11(14)15-5-16-17(6)8/h1-2,5,7,9-10,18-20H,3H2,(H2,14,15,16)/t7-,9-,10-,12+/m1/s1
SMILES Nc1ncnn2c(ccc12)[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C#N
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(4-aminopirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 291.2627
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.0968 g/mol