Learn More
2-butinol-d2, TRC
Código de producto. 30338728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338728 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30338728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB750092100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Fórmula molecular C4H4D2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C#CC
Nombre IUPAC 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol
Peso molecular (g/mol) 72.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0544