Learn More
2-butinol-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butynol-d2 |
| CAS | 1035094-05-3 |
| Fórmula molecular | C4H4D2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C#CC |
| Nombre IUPAC | 1,1-dideuteriobut-2-yn-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 72.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0544 |