Learn More
Ácido 2-butinoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402977 1 g 1 g
11412977 5 g 5 g
11422977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15542.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-93-2 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
2-Butynoic acid is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is used as a synthon in various reactions, which includes cylcoalkylation of phenols to flavones and chromones. It is involved in the cyclization of gamma-butyrolactones. It is also used in the synthesis of Z-trisubstituted olefins through μ-alkylation. It plays an important role in the preparation of chirally pure 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline analogs, which finds application as anti-cancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el ácido 2-butinoico se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos. Se utiliza como sintón en diversas reacciones, como la cilcoalquilación de los fenoles a las flavonas y cromonas. Participa en la ciclización de las gamma-butirolactonas. También se utiliza en la síntesis de olefinas trisustituidas por Z a través la µ-alquilación. Desempeña un papel importante en la preparación de análogos quiralmente puros de la 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, que se utiliza como agente anticancerígeno.
Solubilidad
soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol y cloroformo.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-93-2
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.07
Número MDL MFCD00004363
Clave InChI LUEHNHVFDCZTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butynoic acid, tetrolic acid, 3-methylpropiolic acid, 1-propynecarboxylic acid, 2-butynoicacid, tetrolsaure, butynoic acid, 2-butynic acid, propinecarboxylic acid
PubChem CID 68535
Nombre IUPAC ácido but-2-inoico
SMILES CC#CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butynoic acid
Punto de fusión 75°C to 79°C
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Fórmula lineal CH3C≡CCO2H
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1740205
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 98%