Learn More
2-butino-1,4-diol, TRC
Código de producto. 30333549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333549 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30333549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB7550055G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyne-1,4-diol
CAS 110-65-6
Fórmula molecular C4H6O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene, Butynediol, NSC 834
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
SMILES OCC#CCO
Nombre IUPAC but-2-ino-1,4-diol
Peso molecular (g/mol) 86.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368