Learn More
2-Butino-1,4-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234660 250 g Frasco de plástico 250 GR
10192940 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10534634 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108082500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-65-6 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-65-6
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002915
Clave InChI DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
PubChem CID 8066
ChEBI CHEBI:16413
Nombre IUPAC but-2-ino-1,4-diol
SMILES C(C#CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyne-1, 4-diol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 54.0°C to 58.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 238.0°C
Temperatura de inflamación 152°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2C≡CCH2OH
Índice de refracción 1.4804
Cantidad 250 g
Beilstein 01, I, 261
Gravedad específica 1.2
Información de solubilidad Solubility in water: 2960g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aqueous acids,soluble in alcohol and acetone,insoluble in ether and benzene,soluble in polar solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Plaquetas o copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butyne-1,4-diol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.