Learn More
2-butino-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4 |
| CAS | 688790-78-5 |
| Fórmula molecular | C4 2H4 H2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C#CC([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,4,4-tetradeuteriobut-2-ino-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0619 |