Learn More
2-butino-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, diacetato, TRC
Código de producto. 30346275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346275 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30346275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB755027100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyne-1,4-diol-(1,1,4,4)-d4, Diacetate
CAS 1020719-23-6
Fórmula molecular C8H6D4O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,4-Diacetoxy-2-butyne-d4, NSC 76565-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
SMILES CC(OC([2H])([2H])C#CC([2H])([2H])OC(C)=O)=O
Nombre IUPAC diacetato de but-2-ino-1,4-diil-d4
Peso molecular (g/mol) 174.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.08