Learn More
2-butin-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyn-1-ol |
| CAS | 764-01-2 |
| Fórmula molecular | C4H6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Hydroxybut-2-yne, 2-Butynol, 2-Butynyl alcohol, NSC 222371 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3 |
| SMILES | CC#CCO |
| Nombre IUPAC | but-2-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0419 |