Learn More
2-Butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477677 100 g 100 g
11457677 5 g 5 g
11467677 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15709.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-butin-1-ol se utiliza en la síntesis de productos de homoacoplamiento. También se utiliza para inhibir la corrosión del hierro en solución ácida.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, anhídridos de ácidos y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-01-2
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00002914
Clave InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
Nombre IUPAC but-2-in-1-ol
SMILES CC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyn-1-ol
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.938
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.453
Cantidad 100 g
Número UN UN1987
Beilstein 1733676
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%