Learn More
2-Butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457677 5 g 5 g
11467677 25 g 25 g
11477677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15709.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.091 g/mol
2-Butyn-1-ol is used in the synthesis of homocoupling products. It is also used to inhibit corrosion of iron in acidic solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-butin-1-ol se utiliza en la síntesis de productos de homoacoplamiento. También se utiliza para inhibir la corrosión del hierro en solución ácida.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, anhídridos de ácidos y cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-01-2
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.091
Número MDL MFCD00002914
Clave InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
Nombre IUPAC but-2-in-1-ol
SMILES CC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyn-1-ol
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.938
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.453
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1733676
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: But-2-yn-1-ol