Learn More
2-Butin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348600 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10308650 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223400050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-01-2 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-01-2
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00002914
Clave InChI NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyn-1-ol, 2-butynol, 2-butyne-1-ol, hydroxymethylmethylacetylene, 2-butynyl alcohol, 1-hydroxybut-2-yne, 2-butyn-l-ol, 2-butyn1-ol, 2-butin-1-ol, but-2-in-1-ol
PubChem CID 12991
Nombre IUPAC but-2-in-1-ol
SMILES CC#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyn-1-ol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2.2°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9300g/mL
Punto de ebullición 142.0°C to 143.0°C
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C≡CCH2OH
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, II, 505
Gravedad específica 0.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.