Learn More
Acetal de 2-butin-1-al de dietilo, 98 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyn-1-al diethyl acetal |
| Nombre de nota | 98% |
| CAS | 2806-97-5 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 0.9000g/mL |
| Punto de ebullición | 65.0°C to 67.0°C (12.0mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Butyn-1-al diethyl acetal
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.