Learn More
Ácido 2-butiloctanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyloctanoic Acid |
| CAS | 27610-92-0 |
| Fórmula molecular | C12H24O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-7-8-10-11(12(13)14)9-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCCCCC(CCCC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-butiloctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 200.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1776 |