Learn More
2-butilnaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butylnaphthalene |
| CAS | 1134-62-9 |
| Fórmula molecular | C14 H16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16/c1-2-3-6-12-9-10-13-7-4-5-8-14(13)11-12/h4-5,7-11H,2-3,6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-butilnaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 184.277 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.125 |