Learn More
2-Butilfurano, TRC
Código de producto. 30138057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138057 100 mg 100 miligramos
30136349 50 mg 50 miligramos
30010002 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB701653100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4466-24-4
Fórmula molecular C8 H12 O
Peso molecular (g/mol) 124.18
Sinónimo 2-Butylfuran, 2-n-Butylfuran, Furan, 2-butyl-
Nombre IUPAC 2-butilfurano
SMILES CCCCc1occc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butylfuran
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-5-8-6-4-7-9-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0888