Learn More
2-butilfurano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309734 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309734 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10931198AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butylfuran
CAS 4466-24-4
Nombres de analitos o componentes 2-Butylfuran
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H12 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-n-Butylfuran, Furan, 2-butyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-5-8-6-4-7-9-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
SMILES CCCCc1occc1
Nombre IUPAC 2-butilfurano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 124.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0888 g/mol