Learn More
2-butilbenzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butylbenzofuran |
| CAS | 4265-27-4 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(n-Butyl)benzofuran, 2-Butyl-1-benzofuran, 2-Butylbenzo[b]furan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O/c1-2-3-7-11-9-10-6-4-5-8-12(10)13-11/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-1-benzofurano |
| Peso molecular (g/mol) | 174.239 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.104 |