Learn More
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-metoxifenil)metanona, Mikromol™
Descripción
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-metoxifenil)metanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone |
| CAS | 83790-87-8 |
| Nombres de analitos o componentes | De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H20 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)-, Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-methoxyphenyl (7CI), (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)methanone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, 2-Butyl-3-benzofuranyl p-Methoxyphenyl Ketone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20O3/c1-3-4-8-18-19(16-7-5-6-9-17(16)23-18)20(21)14-10-12-15(22-2)13-11-14/h5-7,9-13H,3-4,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OC)cc3 |
| Nombre IUPAC | (2-butil-1-benzofuran-3-il)-(4-metoxifenil)metanona |
| Mostrar más |