Learn More
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-hidroxi-3-yodofenil)metanona, Mikromol™
Código de producto. 30458370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458370 4 x 25 mg -
30050895 100 mg 100 miligramos
30051453 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458370 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0697.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-hidroxi-3-yodofenil)metanona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone
CAS 147030-50-0
Nombres de analitos o componentes (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H17 I O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Amiodarone Hydrochloride Imp. F (EP), Amiodarone Imp. F (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Impurity F, Amiodarone Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17IO3/c1-2-3-7-17-18(13-6-4-5-8-16(13)23-17)19(22)12-9-10-15(21)14(20)11-12/h4-6,8-11,21H,2-3,7H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)c(I)c3
Nombre IUPAC (2-butil-1-benzofuran-3-il)-(4-hidroxi-3-yodofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 420.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.0222 g/mol