Learn More
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-hidroxi-3-yodofenil)metanona, Mikromol™
Descripción
(2-butilbenzofuran-3-il)(4-hidroxi-3-yodofenil)metanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone |
| CAS | 147030-50-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H17 I O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Amiodarone Hydrochloride Imp. F (EP), Amiodarone Imp. F (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Impurity F, Amiodarone Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17IO3/c1-2-3-7-17-18(13-6-4-5-8-16(13)23-17)19(22)12-9-10-15(21)14(20)11-12/h4-6,8-11,21H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | (2-butil-1-benzofuran-3-il)-(4-hidroxi-3-yodofenil)metanona |
| Mostrar más |