Learn More
Bromuro de (2-butilo)trifenilfosfonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15418799 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15418799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01532.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 3968-92-1
Punto de fusión 227°C to 237°C
Fórmula molecular C22H24BrP
Número MDL MFCD00050236
Cantidad 5 g
Beilstein 3580097
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo 2-butyl triphenylphosphonium bromide, sec-butyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl sec-butyl phosphanium bromide, acmc-1cswd, butan-2-yl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 1-methylpropyl triphenyl-, bromide 1:1
Clave InChI HKWAYXKPYJOYEL-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Br-].CCC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (butan-2-yl)triphenylphosphanium bromide
Peso molecular (g/mol) 399.31
PubChem CID 3083826
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.32
Porcentaje de pureza 96%