Learn More
2-Butil-d3-4-cloro-5-benciloximetil-1H-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-d3-4-chloro-5-benzyloxymethyl-1H-imidazole |
| CAS | 1189919-69-4 |
| Fórmula molecular | C15H16D3ClN2O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Butyl-d3-5-chloro-4-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-imidazole, 2-Butyl-d3-4-chloro-5-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19ClN2O/c1-2-3-9-14-17-13(15(16)18-14)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,2-3,9-11H2,1H3,(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(COCc2ccccc2)c(Cl)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-4-(fenilmetoximetil)-2-(4,4,4-trideuterobutil)-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 281.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1374 |