Learn More
2-butil-d3-4-cloro-1H-imidazol-5-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-d3-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 1189927-81-8 |
| Fórmula molecular | C8H8D3ClN2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Butyl-d3-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-d3-4-chloro-5-formylimidazole, 2-Butyl-d3-4-chloroimidazole-5-carboxaldehyde, 2-Butyl-d3-5-formyl-4-chloroimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-(4,4,4-trideuteriobutil)-1H-imidazol-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 189.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0748 |