Learn More
2-butil-6-metoxinaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 701270-26-0 |
| Fórmula molecular | C15H18O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6-Butyl-[2]naphthyl)-methyl Ether, (6-Butyl-[2]naphthyl)-methyl-aether, 6-Methoxy-2-butyl-naphthalin, 6-n-Butyl-2-methoxynaphthalin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18O/c1-3-4-5-12-6-7-14-11-15(16-2)9-8-13(14)10-12/h6-11H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-6-metoxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 214.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1358 |