Learn More
2-Butil-5-[metanosulfonamido]benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-5-[methanesulfonamido]benzofuran |
| CAS | 437652-07-8 |
| Fórmula molecular | C13H17NO3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(2-Butyl-5-benzofuranyl)methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-3-4-5-12-9-10-8-11(14-18(2,15)16)6-7-13(10)17-12/h6-9,14H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(2-butil-1-benzofuran-5-il)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 267.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0929 |