Learn More
2-butil-5-hidroxi-1H-imidazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazole |
| CAS | 1026802-97-0 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Butyl-1H-imidazol-5-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O/c1-2-3-4-6-8-5-7(10)9-6/h5,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCc1ncc(O)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-1H-imidazol-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.095 |