Learn More
2-butil-5-cloro-1H-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| CAS | 158365-99-2 |
| Fórmula molecular | C7 H11 Cl N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-n-Butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11ClN2/c1-2-3-4-7-9-5-6(8)10-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | CCCCc1ncc(Cl)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-5-cloro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0611 |