Learn More
(2-Butilo-5-cloro-1H-imidazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10089571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10089571 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10089571 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02043DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 79047-41-9
Fórmula molecular C8H13ClN2O
Peso molecular (g/mol) 188.655
Número MDL MFCD01934397
Clave InChI DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyl-4-chloro-1h-imidazol-5-yl methanol, 2-butyl-5-chloro-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, 2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl imidazole, 2-butyl-4-chloro-1h-imidazole-5-methanol, 2-butyl-5-chloro-1h-imidazol-4-yl-methanol, 2-butyl-5-chloro-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-4-chloro-5-hydroxyimidazole, losartan impurity 1, acmc-1bk6v
PubChem CID 2735662
Nombre IUPAC (2-butilo-4-cloro-1H-imidazol-5-il)metanol
SMILES CCCCC1=NC(=C(N1)CO)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.66
Porcentaje de pureza 97%