Learn More
[2-Butil-5-cloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-imidazol-4-il]metanol, Mikromol™
Descripción
[2-Butil-5-cloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-imidazol-4-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS | 114799-13-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H23 Cl N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Losartan Potassium Imp. C (EP), Losartan Imp. C (EP), [2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-4-yl]methanol, Losartan Potassium Impurity C, Losartan Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-19(14-30)21(23)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| SMILES | CCCCc1nc(CO)c(Cl)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| Nombre IUPAC | [2-butil-5-cloro-1-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metanol |
| Mostrar más |