Learn More
2-butil-5,5-dimetil-1,3-dioxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 81367-55-7 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-n-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-5-6-9-11-7-10(2,3)8-12-9/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC1OCC(C)(C)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-5,5-dimetil-1,3-dioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 172.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.146 |