Learn More
2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30342564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342564 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30342564 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6906305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Fórmula molecular C8 H11 Cl N2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
Nombre IUPAC 2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 186.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.056