Learn More
2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-carbaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30051754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051754 25 mg 25 miligramos
30049693 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051754 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0168.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-carbaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Nombres de analitos o componentes 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 Cl N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Losartan Potassium Imp. D (EP), Losartan Imp. D (EP), Losartan USP Related Compound A, Losartan USP RC A, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Related Compound A, Losartan Potassium Impurity D, Losartan Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
Nombre IUPAC 2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 186.64
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186,056 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.