Learn More
(2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-il)metanol, Mikromol™
Descripción
(2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-il)metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol |
| CAS | 79047-41-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H13 Cl N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-4-methanol, 2-butyl-5-chloro-, 2-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole, 2-Butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl-1H-imidazole, 2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-methanol, 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, 2-n-Butyl-4-chloro-5-(hydroxymethyl)imidazole, 5-Chloro-2-butylimidazole-4-methanol, 2-Butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, (2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h12H,2-5H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(CO)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | (2-butilo-4-cloro-1H-imidazol-5-il)metanol |
| Mostrar más |