Learn More
Ácido 2-butil-4,6-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butyl-4,6-dihydroxybenzoic acid |
| CAS | 173324-41-9 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-2-3-4-7-5-8(12)6-9(13)10(7)11(14)15/h5-6,12-13H,2-4H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-butil-4,6-dihidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |